Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B23751.06
B23751.06EA 252 EUR InStock
B23751.06
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
3-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Purity: 95% CAS No.: 41680-34-6 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 125° dec. MDL No.: MFCD00005239


Formule: C₄H₅N₃O₂
Point de fusion: ∼ 125 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00005239
Numéro CAS: 41680-34-6
EINECS: 255-493-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité