2-Amino-5-nitrobenzophénone 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23773.22
B23773.22EA 159 EUR InStock
B23773.22
2-Amino-5-nitrobenzophénone 98%
2-Amino-5-nitrobenzophénone
Purity: 98% CAS No.: 1775-95-7 Molecular Formula: C13H10N2O3 Formula Weight: 242.23 Melting Point: 166-168° MDL No.: MFCD00007364
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₃
Point de fusion: 166…168 °C
Densité: 1.474 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007364
Numéro CAS: 1775-95-7
EINECS: 217-207-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité