Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane ≥98% stabilisé

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Iodo-1,1,1-trifluorobutane, 1,1,1-Trifluoro-4-iodobutane

Stabilization: Stabilised with copper

B23811.03
B23811.03EA 46.5 EUR InStock
B23811.03
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane ≥98% stabilisé
1-Iodo-4,4,4-trifluorobutane
Stabilized with copper

Purity: 98+% CAS No.: 461-17-6 Molecular Formula: C4H6F3I Formula Weight: 237.99 Flash Point: 100°(212°F) Refractive Index: 1.4335 Boiling Point: 126-127° Beilstein Reference: 1736064 MDL No.: MFCD00041543


Formule: C₄H₆F₃I
MW: 237,99 g/mol
Point d'ébullition: 126…127 °C
Densité: 1.85
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041543
Numéro CAS: 461-17-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité