4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23815.06
B23815.06EA 187 EUR InStock
B23815.06
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Purity: 98% CAS No.: 1682-20-8 Molecular Formula: C5H2F4N2 Formula Weight: 166.08 Melting Point: 84-87° Beilstein Reference: 475870
Formule: C₅H₂F₄N₂
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010855
Numéro CAS: 1682-20-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité