Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23837.14
B23837.14EA 61.2 EUR InStock
B23837.14
Cyclohexanecarboxaldehyde 97%
Cyclohexanecarboxaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 2043-61-0 Molecular Formula: C7H12O Formula Weight: 112.17 Flash Point: 40°(105°F) Refractive Index: 1.4500 Melting Point: 34-35° Boiling Point: 161-163° Beilstein Reference: 878306 UN No.: UN1989 MDL No.: MFCD00001457
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 161…163 °C
Point de fusion: 34…35 °C
Densité: 0.930
Point d'éclair: 40 °C (105 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001457
Numéro CAS: 2043-61-0
EINECS: 218-057-7
ADR: 3,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité