Symclosène ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23906.22
B23906.22EA 24 EUR InStock
B23906.22
Symclosène ≥90%
Symclosène
Purity: 90+% CAS No.: 87-90-1 Molecular Formula: C3Cl3N3O3 Formula Weight: 232.41 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Pungent pH: 3 Melting Point: ca 245° dec. Beilstein Reference: 202022 Merck Reference: 14,9641 UN No.: 2468 MDL No.: MFCD00006553
Formule: C₃Cl₃N₃O₃
Point d'ébullition: 413 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 245 °C (dec.)
Densité: 2.07
Point d'éclair: >250 °C (482 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006553
Numéro CAS: 87-90-1
EINECS: 201-782-8
ONU: 2468
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,9641
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité