Phenolphthalein disulphate tripotassium salt hydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B24198.03
B24198.03EA 77.2 EUR InStock
B24198.03
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt hydrate 98%
Phenolphthalein disulphate tripotassium salt hydrate
Purity: 99% CAS No.: 62625-16-5 Molecular Formula: C20H13K3O11S2.xH2O Formula Weight: 610.75(anhy) MDL No.: MFCD00014730
Formule: C₂₀H₁₄O₁₀S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070538
Numéro CAS: 62625-16-5
EINECS: 263-648-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité