1-(Chlorométhyl)naphtalène ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24385.30
B24385.30EA 73.8 EUR InStock
B24385.30
1-(Chlorométhyl)naphtalène ≥94%
1-(Chlorométhyl)naphtalène
Purity: 94% CAS No.: 86-52-2 Molecular Formula: C11H9Cl Formula Weight: 176.65 Flash Point: 132°(270°F) Refractive Index: 1.6370 Odour: Pungent Melting Point: 31-33° Boiling Point: 291-292° Beilstein Reference: 636885 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004042
Formule: C₁₁H₉Cl
MW: 176,65 g/mol
Point d'ébullition: 291 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 32 °C
Densité: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004042
Numéro CAS: 86-52-2
EINECS: 201-678-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité