5-Aminoindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24391.03
B24391.03EA 61.7 EUR InStock
B24391.03
5-Aminoindole 97%
5-Aminoindole
Purity: 97% CAS No.: 5192-03-0 Molecular Formula: C8H8N2 Formula Weight: 132.17 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 130-134° Beilstein Reference: 112348 MDL No.: MFCD00005679
Formule: C₈H₈N₂
Point d'ébullition: 190 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 130…134 °C
Numéro MDL: MFCD00005679
Numéro CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité