Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24393.18
B24393.18EA 41.8 EUR InStock
B24393.18
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate 98%
Ammonium cobalt(II) phosphate monohydrate
Purity: 98% CAS No.: 16827-96-6 Molecular Formula: H4CoNO4P.H2O Formula Weight: 189.96 (171.94anhy) MDL No.: MFCD02683114
Formule: H₄CoNO₄P·H₂O
MW: 189,96 g/mol (171,94 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683114
Numéro CAS: 16827-96-6
EINECS: 238-633-1
Merck Index: 14,513
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité