Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Acide mucochlorique, (max. 4% H₂O) 99% (poids sec)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dichloromalealdehydic acid

B24523.36
B24523.36EA 89.1 EUR InStock
B24523.36
Acide mucochlorique, (max. 4% H₂O) 99% (poids sec)
Acide mucochlorique
Purity: 99% CAS No.: 87-56-9 Molecular Formula: C4H2Cl2O3 Formula Weight: 168.96 Flash Point: 186°(367°F) Melting Point: 125-128°(dried) Beilstein Reference: 1705641 Merck Reference: 14,6297 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00006966


Formule: C₄H₂Cl₂O₃
MW: 168,96 g/mol
Point de fusion: 125…128 °C (anhydr.)
Densité: 1.85
Point d'éclair: 186 °C (367 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00135465
Numéro CAS: 87-56-9
EINECS: 201-752-4
ONU: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 14,6297
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité