2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lasamide
B24589.18
B24589.18EA 54.1 EUR InStock
B24589.18
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid ≥98%
2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2736-23-4 Molecular Formula: C7H5Cl2NO4S Formula Weight: 270.09 Melting Point: 230-232° dec. MDL No.: MFCD00007931
Formule: C₇H₅Cl₂NO₄S
MW: 270,09 g/mol
Point de fusion: 230…232 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007931
Numéro CAS: 2736-23-4
EINECS: 220-358-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité