N-Benzoylsuccinimide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24680.06
B24680.06EA 75.7 EUR InStock
B24680.06
N-Benzoylsuccinimide 97%
N-Benzoylsuccinimide
Purity: 97% CAS No.: 6343-27-7 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 MDL No.: MFCD00185021
Formule: C₉H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185021
Numéro CAS: 6343-27-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité