Valérate de méthyle ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Valeric acid methyl ester, Methyl Pentanoate
B24828.22
B24828.22EA 34.3 EUR InStock
B24828.22
Valérate de méthyle ≥99%
Valérate de méthyle
Purity: 99% CAS No.: 624-24-8 Molecular Formula: CH3(CH2)3CO2CH3 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.3970 Melting Point: -91° Boiling Point: 126-128° Beilstein Reference: 1741905 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009478
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C
Point de fusion: –91 °C
Densité: 0.885
Point d'éclair: 22 °C (71 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009478
Numéro CAS: 624-24-8
EINECS: 210-838-0
ONU: 3272
ADR: 3,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité