5-Isoquinoléinol tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25052.14
B25052.14EA 0 EUR InStock
B25052.14
5-Isoquinoléinol tech. 90%, grade Technique
5-Isoquinoléinol
Purity: 90% CAS No.: 2439-04-5 Molecular Formula: C9H7NO Formula Weight: 145.16 MDL No.: MFCD00006906
Formule: C₉H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006906
Numéro CAS: 2439-04-5
EINECS: 219-456-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité