Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Bromobenzaldéhydediéthylacetal ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-α,α-diethoxytoluene, 1-Bromo-4-(diethoxymethyl)benzene

B25163.14
B25163.14EA 89.4 EUR InStock
B25163.14
4-Bromobenzaldéhydediéthylacetal ≥98%
4-Bromobenzaldéhydediéthylacetal
Purity: 98% CAS No.: 34421-94-8 Molecular Formula: C11H15BrO2 Formula Weight: 259.14 Flash Point: 104°(219°F) Refractive Index: 1.5120 Boiling Point: 99-101°/1mm Beilstein Reference: 2448775 MDL No.: MFCD01863514


Formule: C₁₁H₁₅BrO₂
MW: 259,14 g/mol
Point d'ébullition: 99…101 °C (1 mmHg)
Densité: 1.274
Point d'éclair: 104 °C (219 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863514
Numéro CAS: 34421-94-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité