4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25305.06
B25305.06EA 62.9 EUR InStock
B25305.06
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
4-Bromomethyl-1,2-dihydroquinoline-2-one
CAS No.: 4876-10-2 Molecular Formula: C10H8BrNO Formula Weight: 238.08 Melting Point: ca 254° dec. UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD03426152
Formule: C₁₀H₈BrNO
Point de fusion: ∼ 254 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426152
Numéro CAS: 4876-10-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité