4-Aminonicotinate de méthyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-aminonicotinate
B25324.06
B25324.06EA 199 EUR InStock
B25324.06
4-Aminonicotinate de méthyle 98%
4-Aminonicotinate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 16135-36-7 Molecular Formula: C7H8N2O2 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 172-174° MDL No.: MFCD00955996
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 172…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955996
Numéro CAS: 16135-36-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité