1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-2-chloro-5-fluorobenzene, 2-Chloro-1,3-dibromo-5-fluorobenzene
B25376.14
B25376.14EA 78.1 EUR InStock
B25376.14
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène ≥98%
1-Chloro-2,6-dibromo-4-fluorobenzène
Purity: 98% CAS No.: 179897-90-6 Molecular Formula: C6H2Br2ClF Formula Weight: 288.35 Melting Point: 84-87° MDL No.: MFCD00061122
Formule: C₆H₂Br₂ClF
MW: 288,34 g/mol
Point de fusion: 84…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061122
Numéro CAS: 179897-90-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité