3-Bromothioanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25406.06
B25406.06EA 246 EUR InStock
B25406.06
3-Bromothioanisole ≥98%
3-Bromothioanisole
Purity: 98% CAS No.: 33733-73-2 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Boiling Point: 124-125°/10mm Beilstein Reference: 2078598 MDL No.: MFCD00041395
Formule: C₇H₇BrS
MW: 203,1 g/mol
Point d'ébullition: 124…125 °C (10 mmHg)
Densité: 1.510
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041395
Numéro CAS: 33733-73-2
ONU: 3334
ADR: 9,
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité