1-Chloro-3,5-dibromobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
B25411.14
B25411.14EA 121 EUR InStock
B25411.14
1-Chloro-3,5-dibromobenzène ≥98%
1-Chloro-3,5-dibromobenzène
Purity: 98% CAS No.: 14862-52-3 Molecular Formula: C6H3Br2Cl Formula Weight: 270.35 Melting Point: 95-98° MDL No.: MFCD00070765
Formule: C₆H₃Br₂Cl
MW: 270,35 g/mol
Point de fusion: 95…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070765
Numéro CAS: 14862-52-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité