Methyl-5-bromopicolinate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromopyridine-2-carboxylate, Methyl 5-bromopicolinate
B25415.06
B25415.06EA 172 EUR InStock
B25415.06
Methyl-5-bromopicolinate ≥98%
Methyl-5-bromopicolinate
Purity: 98+% CAS No.: 29682-15-3 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.03 Melting Point: 99-103° MDL No.: MFCD04112493
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 99…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112493
Numéro CAS: 29682-15-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité