Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 3-chloro-5-iodobenzoate
B25444.06
B25444.06EA 376 EUR InStock
B25444.06
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate ≥98%
Methyl-3-chloro-5-iodobenzoate
Purity: 98% CAS No.: 289039-85-6 Molecular Formula: C8H6ClIO2 Formula Weight: 296.49 Melting Point: 41-43° MDL No.: MFCD00673018
Formule: C₈H₆ClIO₂
MW: 296,49 g/mol
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00673018
Numéro CAS: 289039-85-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité