1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-chloro-1-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobromobenzene, 4-Bromo-3-chlorofluorobenzene
B25538.06
B25538.06EA 43.7 EUR InStock
B25538.06
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène ≥98%
1-Bromo-2-chloro-4-fluorobenzène
Purity: 98% CAS No.: 110407-59-5 Molecular Formula: C6H3BrClF Formula Weight: 209.45 Refractive Index: 1.5520
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142587
Numéro CAS: 110407-59-5
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité