Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25704.06
B25704.06EA 74.9 EUR InStock
B25704.06
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 2-bromo-5-nitrobenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 943-14-6
Molecular Formula: C7H4BrNO4
Formula Weight: 246.02
Melting Point: 178-181°
Beilstein Reference: 980242
Formule: C₇H₄BrNO₄
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00134558
Numéro CAS: 943-14-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité