5-Fluorosalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25724.03
B25724.03EA 126 EUR InStock
B25724.03
5-Fluorosalicylaldéhyde ≥98%
5-Fluorosalicylaldéhyde
Purity: 98+% CAS No.: 347-54-6 Molecular Formula: C7H5FO2 Formula Weight: 140.11 Melting Point: 82-85° MDL No.: MFCD01090997
Formule: C₇H₅FO₂
Point de fusion: 82…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090997
Numéro CAS: 347-54-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité