2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25742.03
B25742.03EA 70.5 EUR InStock
B25742.03
2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine ≥97%
2,4-Dianilino-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
Purity: 97% CAS No.: 43167-79-9 Molecular Formula: C19H20N6O Formula Weight: 348.41 Melting Point: 194-196° MDL No.: MFCD00272362
Formule: C₁₉H₂₀N₆O
MW: 348,41 g/mol
Point de fusion: 194…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272362
Numéro CAS: 43167-79-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité