Bromphenol Blue–Xylene Cyanole solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
B3269-5ML
B3269-5MLEA 62.7 EUR InStock
B3269-5ML
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole solution, Sigma-Aldrich®
Bromphenol Blue–Xylene Cyanole
Bromophenol Blue–Xylene Cyanol Dye solution has been used in the formamide loading buffer for the size purification of ligated RNA from polyacrylamide gel.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité