Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromobimane (mBBr) ≥97%, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Monobromobimane, 3-(Bromomethyl)-2,5,6-trimethylpyrazolo[1,2-a]pyrazole-1,7-dione

M-Clarity™ quality level = MQ200

B4380-25MG B4380-100MG
SIALB4380-25MGEA 156.5 EUR InStock
SIALB4380-25MG B4380-100MG
Bromobimane (mBBr) ≥97%, Sigma-Aldrich®
Bromobimane (mBBr)
Bromobimane is also known as monobromobimane. It is also a known probe for thiols and is a fluorescent reagent activated upon a photolysis reaction.


Formule: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
MW: 271,11 g/mol
Point de fusion: 161 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036951
Numéro CAS: 71418-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=656ef3a3a249a2c0f5a05610efff35e225fae3d5&vid=656ef3a3a249a2c0f5a05610efff35e225fae3d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Yellow
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Yellow-Green
Solubility (Turbidity), 20 mg/ml, Acetonitrile Clear
Proton NMR spectrum Conforms to Structure
EmM in H2O 4.6 - 5.1
Wavelength 396 - 398 nm
% Purity (HPLC) ≥97

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité