Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2) ALD, certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
B5388-10G
B5388-10GEA 232 EUR InStock
B5388-10G
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2) ALD, certifié par la Commission de coloration biologique, Sigma-Aldrich®
Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2)
Certified as a supravital stain for reticulocytes.
Formule: C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn
Numéro MDL: MFCD00148901
Numéro CAS: 51716-96-2
EINECS: 279-675-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5a800920fc11c04f6ca20961be200c5bbfb389a&vid=db763e268b14a2c54715e72d93974ccb04fb2b1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Dye content ≥60%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité