Acide L(+)-ascorbique ≥99.5%, en poudre, BAKER ANALYZED®, Réactif biochimique, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
B581-05EA 84.38 EUR InStock
B581-05
Acide L(+)-ascorbique ≥99.5%, en poudre, BAKER ANALYZED®, Réactif biochimique, J.T.Baker®
L(+)-Ascorbic acid
Powder. Lot analysis on label.
Formule: C₆H₈O₆
Point d'ébullition: 553 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 190…192 °C
Densité: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064328
Numéro CAS: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
ATTEINDRE: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=2190c408ecfad6be22ec280d36b367b345fa0bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.5 %
Assay (C₆H₈O₆) ≥ 99.5 %
Specific Rotation,α²⁵D(c=10 in water)(+) 20.5 - 21.5 Degree
Residue after Ignition ≤ 0.10 %
Loss on Drying at 105°C ≤ 0.1 %
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤ 0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité