Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide barbiturique ≥98%, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Attention

B654-05EA 120.01 EUR InStock
B654-05
Acide barbiturique ≥98%, J.T.Baker®
Acide barbiturique


Formule: C₄H₄N₂O₃
Point d'ébullition: 441 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 250…252 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006666
Numéro CAS: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Loss on Drying at 105°C ≤2 %
Solubility (4% in H₂O) Passes Test
Assay (C₄H₄N₂O₃) (by acid-base titration) ≥98 %
Appearance Passes Test

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité