Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Vert brillant ≥90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Attention

M-Clarity™ quality level = MQ200

B6756-100G
B6756-100GEA 61.6 EUR InStock
B6756-100G
Vert brillant ≥90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Hydrogénosulfate de [4-[4-(diéthylamino)benzhydrylène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]diéthylammonium
Brilliant Green is a dye and an antiseptic agent.


Formule: C₂₇H₃₄N₂O₄S
Point de fusion: 210 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011880
Numéro CAS: 633-03-4
EINECS: 211-190-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53e44bdf858e22f8b11ff0088d7030e2cb436b0d&vid=cf5bf4c53e27c8a0cad0ea1aa0d78da881514000&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité