Bleu brillant de Coomassie G250 concentrate, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Brilliant blue G-250, Serva Blue G, Coomassie Blue G 250, Xylene Brilliant Cyanine G, Brillant blue G, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]-2'-methylbenzhydrylene]-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, C.I. 42655, Acid Blue 90, Sodium 3-(((4-((4-((4-ethoxyphenyl)amino)phenyl)(4-(ethyl(3-sulphonatobenzyl)iminio)-2-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-methylphenyl)(ethyl)amino)methyl)benzenesulphonate, Brilliant indocyanine G, Brilliant Blue G
B8522-1EA
B8522-1EAEA 146 EUR InStock
B8522-1EA
Bleu brillant de Coomassie G250 concentrate, Sigma-Aldrich®
Bleu brillant de Coomassie G250
Brilliant Blue G is a methanol based stain which is especially designed for staining protein in polyacrylamide gels, but will also stain protein in agarose gels (IEF). The stain contains methanol and acetic acid so gels do not require fixing prior to staining. Water is added directly to the bottle to produce 1 liter of ready-to-use staining solution.
Formule: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Point d'éclair: 9,7 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00078482
Numéro CAS: 6104-58-1
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability for staining protein in polyacrylamide and agarose gels Pass
Appearance (Colour) Dark Blue
Appearance (Form) Liquid
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité