Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Bleu de bromothymol sel de sodium, powder, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate

MQ200

B8630-10G B8630-25G
B8630-10GEA 59.2 EUR InStock
B8630-10G B8630-25G
Bleu de bromothymol sel de sodium, powder, Sigma-Aldrich®
Bleu de bromothymol sel de sodium
Bromothymol Blue sodium salt has been used as a pH indicator in the yeast growth media (YPD, yeast extract peptone dextrose).

  • Bromothymol Blue is a pH indicator which changes color from yellow (pH 6.0) to blue (7.6)


Formule: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646.37 g/mol
Point de fusion: >200 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00077263
Numéro CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e8e84969735abfa426b8b1c495a534ed9f84651&vid=3491cf8ee21037f844d789eb5cc6be6e7fbbf02b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Visual Interval
pH 6.0 = Yellow to Yellow-Green
Pass
Visual Interval
pH 7.6 = Blue
Pass
Recommended Retest Period 2 Years

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..