Bleu brillant de Coomassie® R250 dans le methanol pour SDS-PAGE, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Serva Blue R, Brillant blue R, N-[4-[[4-[(4-Ethoxyphenyl)amino]phenyl][4-[ethyl[(3-sulphophenyl)methyl]amino]phenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-3-sulpho-benzenemethanaminium inner salt, sodium salt (1:1), Coomassie Blue R 250, Brilliant Cyanine 6B, Hydrogen [4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulphonatobenzyl)amino]benzhydrylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](ethyl)(m-sulphonatobenzyl)ammonium monosodium salt, Acid Blue 83, Brilliant Blue R250, Brilliant Blue R, Brilliant indocyanine 6B
M-Clarity™ quality level = MQ200
B8647-1EA
B8647-1EAEA 117 EUR InStock
B8647-1EA
Bleu brillant de Coomassie® R250 dans le methanol pour SDS-PAGE, Sigma-Aldrich®
Bleu brillant de Coomassie® R250
Brilliant Blue R concentrate is a methanol based stain especially designed for staining protein in polyacrylamide but will also stain agarose gels. The stain contains methanol and acetic acid so gels do not require fixing prior to staining. Brilliant Blue R Concentrate has been used for protein band detection after nondenaturing gradient gel electrophoresis, isoelectric focussing and SDS-PAGE (sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis). For detection of protein bands following electrophoresis.
Formule: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
MW: 825,98 g/mol
Point d'éclair: 14 °C (closed cup)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00041762
Numéro CAS: 6104-59-2
ONU: 1230
ADR: 3 (6.1),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c31af4d351c996cbdc924f4cd417f5a79130e517&vid=ff2c7d54c1b28238b558e1b01338fc40dcf6c595&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Dark Blue
Appearance (Form) Liquid
Suitability, Suitable for use as a protein stain in electrophoresis Pass
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité