BCECF AM ester 1 mg/mL dans le DMSO indicateur de pH fluorescent, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ200
B8806-1MG
B8806-1MGEA 228 EUR InStock
B8806-1MG
BCECF AM ester 1 mg/mL dans le DMSO indicateur de pH fluorescent, Sigma-Aldrich®
BCECF AM ester
An intracellular fluorescent pH indicator.
Mixture of six isomeric compounds
Formule: C₄₂H₄₀O₂₁
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036969
Numéro CAS: 117464-70-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité