Biotin ethylenediamine hydrobromide ≥95% (par CCM), Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: N-(2-Aminoethyl)biotinamide hydrobromide, Neurobiotin™, (3aS,4S,6aR)-N-(2-Aminoethyl)hexahydro- 2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide hydrobromide
B9181-25MG
B9181-25MGEA 271 EUR InStock
B9181-25MG
Biotin ethylenediamine hydrobromide ≥95% (par CCM), Sigma-Aldrich®
Biotin ethylenediamine hydrobromide
Biotin ethylenediamine hydrobromide. ≥95% (TLC), solid ((3aS,4S,6aR)-N-(2-Aminoethyl)hexahydro- 2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide; N-(2-Aminoethyl)biotinamide hydrobromide)
Formule: C₁₂H₂₃BrN₄O₂S
MW: 367,31 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00467807
Numéro CAS: 216299-38-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c62b162a4d432d91be21a11c2418edfa401812&vid=7424933549b731c6c4d822dcff29b37226cbed73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité