7-Benzyloxy-N,N-dimethylamino-3-methylindole, Supelco®
Fournisseur: Merck
B9875-100MG
B9875-100MGEA 144 EUR InStock
B9875-100MG
7-Benzyloxy-N,N-dimethylamino-3-methylindole, Supelco®
7-Benzyloxy-N,N-dimethylamino-3-methylindole
Formule: C₁₈H₂₀N₂O
Numéro CAS: 94067-27-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcfb1abe7a6e001762c8599c519b79752d39b984&vid=dcfb1abe7a6e001762c8599c519b79752d39b984&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité