Potassium dihydrogénophosphate, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
BAKR1737.1000EA 108.86 EUR InStock
BAKR1737.1000
Potassium dihydrogénophosphate, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Potassium dihydrogénophosphate
Formule: KH₂PO₄
MW: 136,09 g/mol
Point d'ébullition: ∼100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 253 °C
Densité: 2.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011401
Numéro CAS: 7778-77-0
EINECS: 231-913-4
ATTEINDRE: 01-2119490224-41
Merck Index: 13,07744
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay min. 99 %
Loss on Drying at 105°C max. 0.1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité