N,N-Diméthylacétamide, BAKER ANALYZED® en phase gazeuse Headspace, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
Synonyms: Acetic acid dimethylamide, Dimethyl Acetamide, DMAC
BAKR9755.1000EA 0 EUR InStock
BAKR9755.1000
N,N-Diméthylacétamide, BAKER ANALYZED® en phase gazeuse Headspace, J.T.Baker®
N,N-Diméthylacétamide
Formule: CH₃CON(CH₃)₂
MW: 87.12 g/mol
Point d'ébullition: 166,1
Point de fusion: -20
Point d'éclair: 70
Numéro MDL: MFCD00008686
Numéro CAS: 127-19-5
ONU: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03254
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ace04c31b8db2d1fc0c18051cd2eefc52a61ea65&vid=4e98bd4c34a9326a56ee3e11797b2e6e1b323c8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99.9 %
Acidity (meq/g) max. 0.0005
Evaporation Residue max. 0.0005 %
GC-HS Suitability passes test
Water (KF) max. 0.05 %
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 L BAKR9755.1000
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité