Ultrasonic pipette cleaners
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
2070 2070-GB 2069-CH 2069-GB
BAND2070EA 5440 EUR InStock
BAND2070 BAND2070-GB BAND2069-CH BAND2069-GB
Ultrasonic pipette cleaners
Bains à ultrasons
These ultrasonic pipette cleaners are used for gentle cleaning of glass volume-measuring devices and parts with lengths up to 755 mm. having capacity reange from 9 to 18 L.
  • Made up of stainless steel
  • Kipp handles for easy transport
  • Short cleaning times
  • Ball valve makes the emptying quickly and easily
Model PR 140 DH consist of optional heating unit have adjustable temperature range from 20 to 80 °C. This heating unit helps to increase the cleaning effect, in the case of grease residue and stubborn soiling.
Information de livraison: Supplied with stainless steel lid, PE pipette basket (inner dimensions Ø×H: 120×275 mm), universal cleaning concentrates TICKOPUR R 33 (5 L) and TICKOPUR R 27 (1 L).
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité