RG 2.2 porte-tube dessai, acier inox. Pour traitement ultrasonique de 6 tubes jusquau diamtre de 29 mm et de 6 tubes jusquau diamtre de 19 mm, simultanment. Aussi applicable comme support. Visible contenu des tubes. Agrable lutilisateur, po 1 * 1 Pce
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
RG 2.2 porte-tube dessai, acier inox. Pour traitement ultrasonique de 6 tubes jusquau diamtre de 29 mm et de 6 tubes jusquau diamtre de 19 mm, simultanment. Aussi applicable comme support. Visible contenu des tubes. Agrable lutilisateur, po 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
RG 2.2 porte-tube d’essai, acier inox. Pour traitement ultrasonique de 6 tubes jusqu’au diamètre de 29 mm et de 6 tubes jusqu’au diamètre de 19 mm, simultanément. Aussi applicable comme support. Visible contenu des tubes. Agréable à l’utilisateur, po 1 * 1 Pce BAND2791 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou