SONOREX DIGITEC DT 514 BH-RC, bain ultrasons, 230 V( 10%) 50/60 Hz, intrieur 325x300x200 mm 18,7 l, cuve acier inox display digital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance 1 * 1 Pce
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 514 BH-RC, bain ultrasons, 230 V( 10%) 50/60 Hz, intrieur 325x300x200 mm 18,7 l, cuve acier inox display digital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SONOREX DIGITEC DT 514 BH-RC, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 325x300x200 mm 18,7 l, cuve acier inox display digital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance 1 * 1 Pce BAND3095 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou