SONOREX DIGITEC DT 100, bain ultrasons, 230 V( 10%) 50/60 Hz, intrieur 240x140x100 mm 3,0 l, cuve acier inox display digita l minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 320 W, HF puissance 80 W eff 1 * 1 Pce
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 100, bain ultrasons, 230 V( 10%) 50/60 Hz, intrieur 240x140x100 mm 3,0 l, cuve acier inox display digita l minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 320 W, HF puissance 80 W eff 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SONOREX DIGITEC DT 100, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 240x140x100 mm 3,0 l, cuve acier inox display digita l minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 320 W, HF puissance 80 W eff 1 * 1 Pce BAND3210 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou