SONOREX DIGITEC DT 514, bain ultrasons, 230 V( 10%) 50/60 Hz, intrieur 325x300x150 mm 13,5 l, cuve acier inox display digital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 W eff 1 * 1 Pce
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGITEC DT 514, bain ultrasons, 230 V( 10%) 50/60 Hz, intrieur 325x300x150 mm 13,5 l, cuve acier inox display digital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 W eff 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SONOREX DIGITEC DT 514, bain à ultrasons, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, intérieur 325x300x150 mm 13,5 l, cuve acier inox display digital minuterie 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15,30 min ou en continue, puissance ultrasonique du point 860 W, HF puissance 215 W eff 1 * 1 Pce BAND3250 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou