SONOREX DIGIPLUS DL 102 H, bain ultrasons, 35 kHz, 230 V( 10%) 50/60 Hz, cran digital du temps, temprature et puissance, bouton DEGAS, minuterie digital 1-30 min et en continue, contrle de puissance 20-100%, chauffage 20-80 C, dim. intr. 240 1 * 1 Pce
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX DIGIPLUS DL 102 H, bain ultrasons, 35 kHz, 230 V( 10%) 50/60 Hz, cran digital du temps, temprature et puissance, bouton DEGAS, minuterie digital 1-30 min et en continue, contrle de puissance 20-100%, chauffage 20-80 C, dim. intr. 240 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SONOREX DIGIPLUS DL 102 H, bain à ultrasons, 35 kHz, 230 V~(± 10%) 50/60 Hz, écran digital du temps, température et puissance, bouton DEGAS, minuterie digital 1-30 min et en continue, contrôle de puissance 20-100%, chauffage 20-80 °C, dim. intér. 240 1 * 1 Pce BAND7180 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou