EH 3.1 support pour BR 30pour tubes 3 x 1.0-ml- ou 2.0-ml ou 3 x 0.5-ml ou 8 x 0.2-ml-PCR-tubes 1 * 1 Pce
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
EH 3.1 support pour BR 30pour tubes 3 x 1.0-ml- ou 2.0-ml ou 3 x 0.5-ml ou 8 x 0.2-ml-PCR-tubes 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
EH 3.1 support pour BR 30pour tubes 3 x 1.0-ml- ou 2.0-ml ou 3 x 0.5-ml ou 8 x 0.2-ml-PCR-tubes 1 * 1 Pce BAND7527 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou