SONOREX TECHNIK RM 16.2 UH/40 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter. 325x300x210/202 mm 20 l 230 V( 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 et en continue chauffage 30-80C, cuve soude 2mm, 1.4404, puissance 300 W eff. 1 * 1 Pce
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
SONOREX TECHNIK RM 16.2 UH/40 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter. 325x300x210/202 mm 20 l 230 V( 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 et en continue chauffage 30-80C, cuve soude 2mm, 1.4404, puissance 300 W eff. 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SONOREX TECHNIK RM 16.2 UH/40 kHz, cuve ultrasonique, dim.inter. 325x300x210/202 mm 20 l 230 V(± 10%) 50/60 Hz, minuterie 1-15 et en continue chauffage 30-80°C, cuve soudée 2mm, 1.4404, puissance 300 W eff. 1 * 1 Pce BAND8204 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou