TICKOPUR R 32 - 5 litres, nettoyant spcial, sans complexant, anticorrosif, concentr, soigneux au matriel, dosage 0,25 - 5 %, faib lement alcalin, pH 11,1 (1 % dans leau dminralise) 1 * 5 L
Fournisseur: BANDELIN-ELECTRONIC
TICKOPUR R 32 - 5 litres, nettoyant spcial, sans complexant, anticorrosif, concentr, soigneux au matriel, dosage 0,25 - 5 %, faib lement alcalin, pH 11,1 (1 % dans leau dminralise) 1 * 5 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
TICKOPUR R 32 - 5 litres, nettoyant spécial, sans complexant, anticorrosif, concentré, soigneux au matériel, dosage 0,25 - 5 %, faib lement alcalin, pH 11,1 (1 % dans l’eau déminéralisée) 1 * 5 L BAND832 1 * 5 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou